Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes
Transfer pipettes
01, Extended fine tip, 1 ml, -
Katalogové číslo 612-4857
Dodavatel:   DELTALAB
Transfer pipettes
Katalogové číslo 612-4857
Dodavatel:  DELTALAB
Transfer pipettes
Transfer pipettes
01, Extended fine tip, 1 ml, -
Přejít na:
Price
3 060,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 400 KS
Product Details & Documents
PE, disposable.
  • Fine tip
Documents
Specifikace
  • Sterilní:
    -
  • Kapacita:
    1 ml
  • Popis:
    Extended fine tip
  • Sekvence:
    01