VWR®, Slaměné pipety
Katalogové číslo 612-1675
Dodavatel: VWR Collection
Specifikace
- Balené:25 ks/sáček
- Kapacita:1 ml
- Popis:Pipeta trubicová
- Sekvence:01
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1.000
Specifikace
O tomto produktu
Slaměné pipety vyrobené z PP, ozářené, jednorázové, sterilní, bez dělení.
- Sledovatelnost včetně data expirace na sekundárním obalu
- Vak na zip lze zavřít stisknutím a zajistit ochranu produktu
- Pečeť s viditelným poškozením zaručuje sterilitu produktu
Caution: *Níže uvedené produkty nespadají do působnosti směrnice EU 2019/904