Orders LinkContactUsLinkComponent
Sterilisation Boxes for Pipettes
Sterilisation Boxes for Pipettes
Dodavatel:   GLW
Sterilisation Boxes for Pipettes
Dodavatel:  GLW
Certifikáty
Sterilisation Boxes for Pipettes
Sterilisation Boxes for Pipettes
8 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
GLW Pipette Boxes are made from aluminum. Due to its square-shaped form, the box remains stationary while working and will not roll away as is the case with round containers. The box is available in four different sizes.
  • Can be autoclaved at +121 °C; can withstand temperatures up to +250 °C
  • 'Economy' boxes: without silicone
  • 'Premium' boxes: integral silicone coating in base and lid
  • W×D (mm): 68×68
W×D (mm): 68×68
Product Family Options
'Economy' boxes, without silicone
Informace o produktu
  • Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • 612-2085
    Square base
    Square base
    68×68×150/240 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 763,00 Kč
    763,00 Kč
    1 * 1 KS
       763,00 Kč
  • 612-2086
    Square base
    Square base
    68×68×310/400 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 789,00 Kč
    789,00 Kč
    1 * 1 KS
       789,00 Kč
  • 612-2089
    Square base
    Square base
    68×68×230/320 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 770,00 Kč
    770,00 Kč
    1 * 1 KS
       770,00 Kč
  • 612-2090
    Square base
    Square base
    68×68×310/450 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 979,00 Kč
    979,00 Kč
    1 * 1 KS
       979,00 Kč
'Premium' boxes, with silicone
Informace o produktu
  • Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • 612-2087
    Square base
    Square base
    68×68×150/240 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 904,00 Kč
    904,00 Kč
    1 * 1 KS
       904,00 Kč
  • 612-2088
    Square base
    Square base
    68×68×310/400 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 943,00 Kč
    943,00 Kč
    1 * 1 KS
       943,00 Kč
  • 612-2091
    Square base
    Square base
    68×68×230/320 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 923,00 Kč
    923,00 Kč
    1 * 1 KS
       923,00 Kč
  • 612-2092
    Square base
    Square base
    68×68×310/450 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 140,00 Kč
    1 140,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 140,00 Kč