ContactUsLinkComponent
Držáky svorek na pipety, Clamp-ette®
Držáky svorek na pipety, Clamp-ette®
Katalogové číslo 613-3900
Dodavatel:  HEATHROW
undefined
Držáky svorek na pipety, Clamp-ette®
Katalogové číslo 613-3900
Dodavatel:  HEATHROW
Specifikace
  • Určeno pro:
    3 pipettes
  • Barva:
    Modrá
  • Popis:
    Pipettor clamp
  • Sekvence:
    02
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
PP, coloured.
  • Stable, sturdy construction
  • For one to three pipettes of the most widely used brands
  • Secures to tabletops, benches and shelves with a twist of the fingertips
  • Autoclavable