ContactUsLinkComponent
Pipette stand, rotary
Pipette stand, rotary
Katalogové číslo 612-4008
Dodavatel:  KARTELL
undefined
Pipette stand, rotary
Katalogové číslo 612-4008
Dodavatel:  KARTELL
Specifikace
  • Ø×H:
    230×470 mm
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Pipette holder, rotary
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Rotary pipette holder made from PP, for up to 94 pipettes.
  • Rotating base
  • Accommodates up to 94 pipettes with a diameter not exceeding 14 mm
Ø×H: 230×470 mm