ContactUsLinkComponent
VWR®, Balónek odsávací/tlakovací
VWR®, Balónek odsávací/tlakovací
Catalog # 612-2705
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Balónek odsávací/tlakovací
Catalog # 612-2705
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Popis:
    Balónek odsávací/tlakovací bez hadic
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Černá pryž s přípojkou z PVC.
  • pro zachycení plynné fáze nebo pro nasávání plynů přes zařízení
  • dva silnostěnné gumové ventily
Objem: 85 ml
Barva: černá
Ordering information: bez hadic.