Orders LinkContactUsLinkComponent
Nástavec pipety, micro-classic
Nástavec pipety, micro-classic
Micro-classic s 1 náhradní sací hadičkou
Catalog # 612-1912
Supplier:   Brand
Nástavec pipety, micro-classic
Catalog # 612-1912
Supplier:  Brand
Nástavec pipety, micro-classic
Nástavec pipety, micro-classic
Micro-classic s 1 náhradní sací hadičkou
Price
1 550,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Vhodné pro jednorázové mikropipety s ryskou a dalšími maloobjemové pipety až 1 ml (např. pipety na ředění krve) s nasávacím koncem průměru max. 5 mm.
  • ergonomický tvar a jednoduché, pohodlné ovládání při této práci
  • pro IVF a zdravotnické laboratoře
  • minimalizuje riziko kontaminace, když pracujete s infekčním materiálem
  • adaptér pro pravo- a levo-ruké operace, sací hadičky jsou autoklávovatelné
Specifications
  • Popis:
    Micro-classic s 1 náhradní sací hadičkou
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Availability
    Price
  • 612-1913
    Spare adapter with suction tube
    Log in for availability
    1 * 3 KS - 345,00 Kč