Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes
Transfer pipettes
Dodavatel:   RATIOLAB
Transfer pipettes
Dodavatel:  RATIOLAB
Certifikáty
Transfer pipettes
Transfer pipettes
20 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PE, disposable.
  • Soft, elastic bulb
  • Unbreakable, reduced risk of injury compared to glass
  • Inert to biological fluids and most acids
  • Graduated pipettes with clearly visible embossed graduations
  • Sterile pipettes are gas-sterilised and individually packed
  • Suitable for food contact
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Objem kapky
    Délka
    Sterilní
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • RATI2655181
    Graduated
    Graduated
    01
    1,0 ml
    14 µl
    144 mm
    +
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 1 920,00 Kč
    1 920,00 Kč
    1 * 500 KS
       1 920,00 Kč
  • 612-5472
    Graduated
    Graduated
    02
    1,0 ml
    14 µl
    144 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 1 280,00 Kč
    1 280,00 Kč
    1 * 500 KS
       1 280,00 Kč
  • RATI2600131
    Graduated
    Graduated
    03
    2,5 ml
    30 µl
    150 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 995,00 Kč
    995,00 Kč
    1 * 500 KS
       995,00 Kč
  • RATI2655171
    Graduated
    Graduated
    04
    1,0 ml
    33 µl
    150 mm
    +
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 2 060,00 Kč
    2 060,00 Kč
    1 * 500 KS
       2 060,00 Kč
  • 612-1776
    Graduated
    Graduated
    05
    1,0 ml
    33 µl
    150 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 760,00 Kč
    760,00 Kč
    1 * 500 KS
       760,00 Kč
  • 612-1740
    Graduated
    Graduated
    06
    1,0 ml
    40 µl
    138 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 735,00 Kč
    735,00 Kč
    1 * 500 KS
       735,00 Kč
  • 612-5471
    Graduated
    Graduated
    07
    1,2 ml
    40 µl
    63 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 1 360,00 Kč
    1 360,00 Kč
    1 * 500 KS
       1 360,00 Kč
  • 612-1746
    Graduated
    Graduated
    08
    3,0 ml
    40 µl
    150 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 728,00 Kč
    728,00 Kč
    1 * 500 KS
       728,00 Kč
  • Graduated
    09
    3,0 ml
    40 µl
    155 mm
    +
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 1 570,00 Kč
    1 570,00 Kč
    1 * 500 KS
       1 570,00 Kč
  • RATI2655135
    Graduated
    Graduated
    10
    2,0 ml
    45 µl
    153 mm
    +
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 2 260,00 Kč
    2 260,00 Kč
    1 * 500 KS
       2 260,00 Kč
  • 612-1744
    Graduated
    Graduated
    11
    2,0 ml
    45 µl
    155 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 1 150,00 Kč
    1 150,00 Kč
    1 * 500 KS
       1 150,00 Kč
  • Ungraduated
    12
    1,0 ml
    20 µl
    104 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 400 KS
    1 * 400 KS - 1 570,00 Kč
    1 570,00 Kč
    1 * 400 KS
       1 570,00 Kč
  • 612-1732
    Ungraduated
    Ungraduated
    13
    0,2 ml
    30 µl
    130 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 1 460,00 Kč
    1 460,00 Kč
    1 * 500 KS
       1 460,00 Kč
  • RATI2655151
    Ungraduated
    Ungraduated
    14
    3,0 ml
    30 µl
    155 mm
    +
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 1 500,00 Kč
    1 500,00 Kč
    1 * 500 KS
       1 500,00 Kč
  • 612-1755
    Ungraduated
    Ungraduated
    15
    3,0 ml
    33 µl
    150 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 573,00 Kč
    573,00 Kč
    1 * 500 KS
       573,00 Kč
  • RATI2600216
    Ungraduated
    Ungraduated
    16
    4,0 ml
    40 µl
    150 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 590,00 Kč
    590,00 Kč
    1 * 500 KS
       590,00 Kč
  • 612-1762
    Graduated
    Graduated
    17
    1,5 ml
    45 µl
    230 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 400 KS
    1 * 400 KS - 620,00 Kč
    620,00 Kč
    1 * 400 KS
       620,00 Kč
  • 612-5473
    Ungraduated
    Ungraduated
    18
    10,0 ml
    45 µl
    300 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 1 600,00 Kč
    1 600,00 Kč
    1 * 100 KS
       1 600,00 Kč
  • 612-5475
    Graduated
    Graduated
    19
    1,5 ml
    45 µl
    230 mm
    +
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS
    1 * 250 KS - 2 880,00 Kč
    2 880,00 Kč
    1 * 250 KS
       2 880,00 Kč
  • 612-1774
    Ungraduated
    Ungraduated
    20
    10,0 ml
    56 µl
    170 mm
    -
    Bulk
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 633,00 Kč
    633,00 Kč
    1 * 200 KS
       633,00 Kč