Orders LinkContactUsLinkComponent
Mortars without pestles
Mortars without pestles
Dodavatel:   SciLabware
Mortars without pestles
Dodavatel:  SciLabware
Certifikáty
Mortars without pestles
Mortars without pestles
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Ideal for mixing and grinding powders.
  • Borosilicate glass
  • Low form model
Informace pro objednávání: Please order pestles separately.
Product Family Options
Mortars
Informace o produktu
Pestles
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Délka
    Ø hlavy
    Popis
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 110 mm
    25 mm
    Rough finish
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 995,00 Kč
    995,00 Kč
    1 * 1 KS
       995,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Délka
    Ø hlavy
    Popis
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 125 mm
    30 mm
    Glazed finish
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 250,00 Kč
    1 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 250,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Délka
    Ø hlavy
    Popis
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 110 mm
    25 mm
    Glazed finish
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 050,00 Kč
    1 050,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 050,00 Kč