Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide holders, SlideFolder™
Slide holders, SlideFolder™
Dodavatel:   Simport Scientific
Slide holders, SlideFolder™
Dodavatel:  Simport Scientific
Certifikáty
Slide holders, SlideFolder™
Slide holders, SlideFolder™
7 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
The SlideFolder is manufactured from heat-resistant, injection moulded plastic and can hold up to 20 standard microscope slides.
  • Numbered spaces and transparent leaves for easier identification
  • Five colours allowing colour coded classification of the slides
  • Slides are removed simply by pressing on one end
  • Can be stacked to save space
Product Family Options
Informace o produktu
  • Barva
    Materiál
    Počet sklíček
    Dostupnost
    Price
  • 720-0479
    Slide holders
    Slide holders
    Různé
    Plast
    20
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 4 280,00 Kč
    4 280,00 Kč
    1 * 10 KS
       4 280,00 Kč
  • 720-0480
    Slide holders
    Slide holders
    Modrá
    Plast
    20
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 4 280,00 Kč
    4 280,00 Kč
    1 * 10 KS
       4 280,00 Kč
  • 720-0481
    Slide holders
    Slide holders
    Zelená
    Plast
    20
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 4 280,00 Kč
    4 280,00 Kč
    1 * 10 KS
       4 280,00 Kč
  • 720-0482
    Slide holders
    Slide holders
    Šedá
    Plast
    20
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 4 280,00 Kč
    4 280,00 Kč
    1 * 10 KS
       4 280,00 Kč
  • 720-0483
    Slide holders
    Slide holders
    Bílá
    Plast
    20
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 4 280,00 Kč
    4 280,00 Kč
    1 * 10 KS
       4 280,00 Kč
  • 720-0484
    Slide holders
    Slide holders
    Žlutá
    Plast
    20
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 4 280,00 Kč
    4 280,00 Kč
    1 * 10 KS
       4 280,00 Kč
  • 630-1028
    Slide holders
    Slide holders
    Matná bílá
    Plast
    20
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 4 650,00 Kč
    4 650,00 Kč
    1 * 10 KS
       4 650,00 Kč