ContactUsLinkComponent
VWR® Polysine®, Sklíčka mikroskopická adhezivní,
VWR® Polysine®, Sklíčka mikroskopická adhezivní,
Katalogové číslo 631-0107
Dodavatel:  VWR Collection
undefined
VWR® Polysine®, Sklíčka mikroskopická adhezivní,
Katalogové číslo 631-0107
Dodavatel:  VWR Collection
Specifikace
  • Barva:
    Bílá
  • Bal.:
    72
Specifikace
O tomto produktu
Tato sklíčka jsou potažena permanentním lepidlem, které zajišťuje vynikající adhezi buněk a tkání.
  • tloušťka oblasti tkáně od 2 do 5 µm
  • broušené okraje 90° a barevně matovaný okraj pro umístění popisku
  • lepší adheze než u silanizovaných nebo proteiny potažených sklíček
Doporučeno pro techniky molekulární biologie a cytocentrifugované přípravky ke snížení ztráty tkáně během prodloužené hybridizace DNA a imunocytochemie.