Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Dodavatel:  Greiner Bio-One
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
Microplates, 96-well
16 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PP, untreated, without lid. These microplates are ideal for storage of DNA or RNA, stock cultures, and long-term storage of active agents. Versions available sterile or non sterile and with round, conical or flat bottom well shape.
  • Uniform external dimensions with 9 mm well to well spacing
  • Alphanumeric well coding
  • High chemical and temperature resistance (−196 to +121 °C)
  • Sealable with adhesive films, heat seals or CapMats
  • RNase- and DNase-free
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 736-0116
  • 736-0117
  • 738-0006
  • 738-0007
  • GREI650203_100
  • GREI650204_100
  • GREI650205_100
  • GREI650206_100
  • 736-0118
  • 738-0011
  • GREI651261_100
  • GREI651203_100
  • GREI651204_100
  • 736-0121
  • 736-0122
  • 738-0026
  • Model:
  • 736-0116
  • 736-0117
  • 738-0006
  • 738-0007
  • 736-0118
  • 738-0011
  • 736-0121
  • 736-0122
  • 738-0026
  • Celkový objem:
  • 355 µl
  • 355 µl
  • 355 µl
  • 355 µl
  • 355 µl
  • 355 µl
  • 355 µl
  • 355 µl
  • 340 µl
  • 340 µl
  • 340 µl
  • 340 µl
  • 340 µl
  • 392 µl
  • 392 µl
  • 392 µl
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Profil jamky:
  • U-bottom
  • U-bottom
  • U-bottom
  • U-bottom
  • U-bottom
  • U-bottom
  • U-bottom
  • U-bottom
  • V-bottom
  • V-bottom
  • V-bottom
  • V-bottom
  • V-bottom
  • Flat bottom
  • Flat bottom
  • Flat bottom
  • Využitelný objem:
  • 50 - 300 µl
  • 50 - 300 µl
  • 50 - 300 µl
  • 50 - 300 µl
  • 50 - 300 µl
  • 50 - 300 µl
  • 50 - 300 µl
  • 50 - 300 µl
  • 50 - 335 µl
  • 50 - 335 µl
  • 50 - 335 µl
  • 50 - 335 µl
  • 50 - 335 µl
  • 25 - 370 µl
  • 25 - 370 µl
  • 25 - 370 µl
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Barva
    Poč. jamek
    Sterilní
    Dostupnost
    Price
  • 736-0116
    U-bottom (chimney well), natural
    U-bottom (chimney well), natural
    01
    Přírodní
    96
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 4 870,00 Kč
    4 870,00 Kč
    1 * 100 KS
       4 870,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0116
    Model
    736-0116
    Celkový objem
    355 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    U-bottom
    Využitelný objem
    50 - 300 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 736-0117
    U-bottom (chimney well), natural
    U-bottom (chimney well), natural
    02
    Přírodní
    96
    +
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 290,00 Kč
    6 290,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 290,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0117
    Model
    736-0117
    Celkový objem
    355 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    U-bottom
    Využitelný objem
    50 - 300 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 738-0006
    U-bottom (chimney well), natural
    U-bottom (chimney well), natural
    03
    Bílá
    96
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 7 360,00 Kč
    7 360,00 Kč
    1 * 100 KS
       7 360,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0006
    Model
    738-0006
    Celkový objem
    355 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    U-bottom
    Využitelný objem
    50 - 300 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 738-0007
    U-bottom (chimney well), natural
    U-bottom (chimney well), natural
    04
    Černá
    96
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 4 280,00 Kč
    4 280,00 Kč
    1 * 100 KS
       4 280,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0007
    Model
    738-0007
    Celkový objem
    355 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    U-bottom
    Využitelný objem
    50 - 300 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • GREI650203_100
    U-bottom (chimney well), natural
    U-bottom (chimney well), natural
    05
    Červený
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 940,00 Kč
    6 940,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 940,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI650203_100
    Model
    Celkový objem
    355 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    U-bottom
    Využitelný objem
    50 - 300 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • GREI650204_100
    U-bottom (chimney well), natural
    U-bottom (chimney well), natural
    06
    Modrá
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 600,00 Kč
    6 600,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 600,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI650204_100
    Model
    Celkový objem
    355 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    U-bottom
    Využitelný objem
    50 - 300 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • GREI650205_100
    U-bottom (chimney well), natural
    U-bottom (chimney well), natural
    07
    Zelená
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 940,00 Kč
    6 940,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 940,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI650205_100
    Model
    Celkový objem
    355 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    U-bottom
    Využitelný objem
    50 - 300 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • GREI650206_100
    U-bottom (chimney well), natural
    U-bottom (chimney well), natural
    08
    Žlutá
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 940,00 Kč
    6 940,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 940,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI650206_100
    Model
    Celkový objem
    355 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    U-bottom
    Využitelný objem
    50 - 300 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 736-0118
    V-bottom (chimney well)
    V-bottom (chimney well)
    10
    Přírodní
    96
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 4 510,00 Kč
    4 510,00 Kč
    1 * 100 KS
       4 510,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0118
    Model
    736-0118
    Celkový objem
    340 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Profil jamky
    V-bottom
    Využitelný objem
    50 - 335 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 738-0011
    V-bottom (chimney well)
    V-bottom (chimney well)
    11
    Černá
    96
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 740,00 Kč
    6 740,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 740,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0011
    Model
    738-0011
    Celkový objem
    340 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Profil jamky
    V-bottom
    Využitelný objem
    50 - 335 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • GREI651261_100
    V-bottom (chimney well)
    V-bottom (chimney well)
    12
    Přírodní
    +
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 660,00 Kč
    6 660,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 660,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI651261_100
    Model
    Celkový objem
    340 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Profil jamky
    V-bottom
    Využitelný objem
    50 - 335 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • GREI651203_100
    V-bottom (chimney well)
    V-bottom (chimney well)
    13
    Červený
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 940,00 Kč
    6 940,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 940,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI651203_100
    Model
    Celkový objem
    340 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Profil jamky
    V-bottom
    Využitelný objem
    50 - 335 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • GREI651204_100
    V-bottom (chimney well)
    V-bottom (chimney well)
    14
    Modrá
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 940,00 Kč
    6 940,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 940,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI651204_100
    Model
    Celkový objem
    340 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Profil jamky
    V-bottom
    Využitelný objem
    50 - 335 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 736-0121
    F-bottom (chimney well)
    F-bottom (chimney well)
    17
    Přírodní
    96
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 4 920,00 Kč
    4 920,00 Kč
    1 * 100 KS
       4 920,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0121
    Model
    736-0121
    Celkový objem
    392 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    Flat bottom
    Využitelný objem
    25 - 370 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 736-0122
    F-bottom (chimney well)
    F-bottom (chimney well)
    18
    Přírodní
    96
    +
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 5 880,00 Kč
    5 880,00 Kč
    1 * 100 KS
       5 880,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0122
    Model
    736-0122
    Celkový objem
    392 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    Flat bottom
    Využitelný objem
    25 - 370 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 738-0026
    F-bottom (chimney well)
    F-bottom (chimney well)
    20
    Černá
    96
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 690,00 Kč
    6 690,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 690,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0026
    Model
    738-0026
    Celkový objem
    392 µl
    Environmentally Preferable
    Profil jamky
    Flat bottom
    Využitelný objem
    25 - 370 µl
    Certifikát ochrany životního prostředí