Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Dodavatel:  Greiner Bio-One
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
Microplates, 96-well
12 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Crystal clear PS, without lid. Ideal for ELISA methodologies, these plates are available with high binding surfaces that display a higher protein binding capacity for polar proteins (MICROLON® 600) or medium binding surfaces, which are more hydrophobic and are therefore better suited for non-polar proteins and peptides (MICROLON® 200).
  • Available with a choice of well profile: U-bottom, V-bottom, F-bottom (standard), F-bottom (chimney well), or half area
  • Free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 738-0032
  • 738-0033
  • 736-0227
  • GREI655001-000
  • 738-0015
  • 738-0017
  • 391-3390
  • 738-0167
  • 738-0004
  • 738-0005
  • 738-0008
  • 738-0009
  • Celkový objem:
  • 199 µl
  • 199 µl
  • 382 µl
  • 382 µl
  • 382 µl
  • 392 µl
  • 392 µl
  • 382 µl
  • 323 µl
  • 323 µl
  • 234 µl
  • 234 µl
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Pracovní objem
    Celkový objem
    Dostupnost
    Price
  • 738-0032
    96-well microplate, half area, MICROLON® 200
    96-well microplate, half area, MICROLON® 200
    01
    15 - 175 µl
    199 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 2 870,00 Kč
    2 870,00 Kč
    1 * 40 KS
       2 870,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0032
    Celkový objem
    199 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 738-0033
    96-well microplate, half area, MICROLON® 600
    96-well microplate, half area, MICROLON® 600
    02
    15 - 175 µl
    199 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 4 000,00 Kč
    4 000,00 Kč
    1 * 40 KS
       4 000,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0033
    Celkový objem
    199 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 736-0227
    96-well microplate, F-bottom (standard), MICROLON® 200
    96-well microplate, F-bottom (standard), MICROLON® 200
    03
    25 - 340 µl
    382 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 1 250,00 Kč
    1 250,00 Kč
    1 * 40 KS
       1 250,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0227
    Celkový objem
    382 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • GREI655001-000
    96-well microplate, F-bottom (standard), MICROLON® 200, individually packed
    96-well microplate, F-bottom (standard), MICROLON® 200, individually packed
    04
    25 - 340 µl
    382 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 2 240,00 Kč
    2 240,00 Kč
    1 * 40 KS
       2 240,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI655001-000
    Celkový objem
    382 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 738-0015
    96-well microplate, F-bottom (standard), MICROLON® 600
    96-well microplate, F-bottom (standard), MICROLON® 600
    05
    25 - 340 µl
    382 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 1 330,00 Kč
    1 330,00 Kč
    1 * 40 KS
       1 330,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0015
    Celkový objem
    382 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 738-0017
    96-well microplate, F-bottom (chimney well), MICROLON® 200
    96-well microplate, F-bottom (chimney well), MICROLON® 200
    07
    25 - 340 µl
    392 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 2 270,00 Kč
    2 270,00 Kč
    1 * 40 KS
       2 270,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0017
    Celkový objem
    392 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 391-3390
    96-well microplate, F-bottom (chimney well), MICROLON® 600
    96-well microplate, F-bottom (chimney well), MICROLON® 600
    08
    25 - 340 µl
    392 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 2 540,00 Kč
    2 540,00 Kč
    1 * 40 KS
       2 540,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-3390
    Celkový objem
    392 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 738-0167
    96-well microplate, F-bottom, MICROLON® 600, low RAF, 2/bag
    96-well microplate, F-bottom, MICROLON® 600, low RAF, 2/bag
    09
    25 - 340 µl
    382 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 3 150,00 Kč
    3 150,00 Kč
    1 * 50 KS
       3 150,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0167
    Celkový objem
    382 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 738-0004
    96-well microplate, U-bottom, MICROLON® 200
    96-well microplate, U-bottom, MICROLON® 200
    10
    40 - 280 µl
    323 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 2 280,00 Kč
    2 280,00 Kč
    1 * 40 KS
       2 280,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0004
    Celkový objem
    323 µl
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 738-0005
    96-well microplate, U-bottom, MICROLON® 600
    96-well microplate, U-bottom, MICROLON® 600
    11
    40 - 280 µl
    323 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 2 550,00 Kč
    2 550,00 Kč
    1 * 40 KS
       2 550,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0005
    Celkový objem
    323 µl
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 738-0008
    96-well microplate, V-bottom, MICROLON® 200
    96-well microplate, V-bottom, MICROLON® 200
    12
    40 - 200 µl
    234 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 2 280,00 Kč
    2 280,00 Kč
    1 * 40 KS
       2 280,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0008
    Celkový objem
    234 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 738-0009
    96-well microplate, V-bottom, MICROLON® 600
    96-well microplate, V-bottom, MICROLON® 600
    13
    40 - 200 µl
    234 µl
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 40 KS
    1 * 40 KS - 2 710,00 Kč
    2 710,00 Kč
    1 * 40 KS
       2 710,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0009
    Celkový objem
    234 µl
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact