Odměrné válce, vysoká forma, třída B, borosilikátové sklo, SILBERBRAND
612-0851
: Brand
- Kapacita:500 ml
- Výška:365 mm
- Sekvence:09
- Dělení:5 ml
- Bal.:2
- Tolerance:4 ± ml
Borosilikátoé sklo 3,3, vysoké, třída B.
- kalibrace na (TC, In)
- šestihranná základna, výlevka
- krátké značky na stupnici
- značky a nápisy ve vysoce kontrastním bílém smaltu
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788.