Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining jars
Staining jars
Staining jar, Schiefferdecker type, 85×70×50 mm
Katalogové číslo 631-9131
Dodavatel:   KARTELL
Staining jars
Katalogové číslo 631-9131
Dodavatel:  KARTELL
Staining jars
Staining jars
Staining jar, Schiefferdecker type, 85×70×50 mm
Přejít na:
Price
1 890,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4 KS
Product Details & Documents
Made from PMP (TPX).
This rectangular jar is supplied with a lid and can hold 10 slides or 20 slides back-to-back.
Specifikace
  • Popis:
    Staining jar, Schiefferdecker type
  • Š×H×V:
    85×70×50 mm