ContactUsLinkComponent
Staining jars acc. to Coplin
Staining jars acc. to Coplin
Katalogové číslo 631-9331
undefined
Staining jars acc. to Coplin
Katalogové číslo 631-9331
Specifikace
  • Popis:
    Staining jar according to Coplin
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Soda-lime glass.
For 10 standard microscopy slides (76×26 mm).