Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders, conical
Tissue grinders, conical
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Tissue grinders, conical
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Certifikáty
Tissue grinders, conical
Tissue grinders, conical
12 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Mortar in borosilicate glass, PTFE pestle with stainless steel rod. Handheld homogeniser with conical surface, which allows initial size reduction, followed by passage through the cylindrical section for the final homogenisation step. Grinding efficiency is improved and less time is required as compared to the Tenbroeck and Potter-Elvehjem designs. Recommeded for soft tissues such as brain.
  • Clearance between pestle and tube is 0,1 to 0,15 mm
The stainless steel rod Ø 6,3 mm is long enough to fit into the chuck of overhead stirrers.
Certifications: Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Vněj. Øxdélka
    Celková délka
    Dostupnost
    Price
  • 01
    1 ml
    11×49 mm
    130 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 560,00 Kč
    4 560,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 560,00 Kč
  • 02
    3 ml
    11×86 mm
    220 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 560,00 Kč
    4 560,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 560,00 Kč
  • 03
    5 ml
    13×93 mm
    220 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 160,00 Kč
    5 160,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 160,00 Kč
  • 04
    15 ml
    18×114 mm
    240 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 940,00 Kč
    5 940,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 940,00 Kč
Spare parts
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Vněj. Øxdélka
    Celková délka
    Dostupnost
    Price
  • 432-5056
    Pestle only, 1 ml
    Pestle only, 1 ml
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 5 300,00 Kč
    5 300,00 Kč
    1 * 2 KS
       5 300,00 Kč
  • 432-1294
    Mortar cylinder only, 1 ml
    Mortar cylinder only, 1 ml
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 3 870,00 Kč
    3 870,00 Kč
    1 * 2 KS
       3 870,00 Kč
  • 432-5057
    Pestle only, 3 ml
    Pestle only, 3 ml
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 5 300,00 Kč
    5 300,00 Kč
    1 * 2 KS
       5 300,00 Kč
  • 432-5058
    Mortar cylinder only, 3 ml
    Mortar cylinder only, 3 ml
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 4 500,00 Kč
    4 500,00 Kč
    1 * 2 KS
       4 500,00 Kč
  • 432-5059
    Pestle only, 5 ml
    Pestle only, 5 ml
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 6 410,00 Kč
    6 410,00 Kč
    1 * 2 KS
       6 410,00 Kč
  • 432-5060
    Mortar cylinder only, 5 ml
    Mortar cylinder only, 5 ml
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 4 540,00 Kč
    4 540,00 Kč
    1 * 2 KS
       4 540,00 Kč
  • 432-5061
    Pestle only, 15 ml
    Pestle only, 15 ml
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 7 010,00 Kč
    7 010,00 Kč
    1 * 2 KS
       7 010,00 Kč
  • 432-5062
    Mortar cylinder only, 15 ml
    Mortar cylinder only, 15 ml
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 4 580,00 Kč
    4 580,00 Kč
    1 * 2 KS
       4 580,00 Kč