Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders, conical
Tissue grinders, conical
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Tissue grinders, conical
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Certifikáty
Tissue grinders, conical
Tissue grinders, conical
12 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Borosilicate glass. Handheld homogeniser with conical surface, which allows initial size reduction, followed by passage through the cylindrical section for the final homogenisation step. Grinding efficiency is improved and less time is required as compared to the Tenbroeck and Potter-Elvehjem designs. Recommended for heart and lung tissues, as well for skin and plant tissues.
  • Clearance between pestle and tube is 0,1 to 0,15 mm
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certifications: Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Vněj. Øxdélka
    Celková délka
    Dostupnost
    Price
  • 01
    1 ml
    11×49 mm
    130 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 140,00 Kč
    5 140,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 140,00 Kč
  • 02
    3 ml
    11×86 mm
    220 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 140,00 Kč
    5 140,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 140,00 Kč
  • 03
    5 ml
    13×93 mm
    220 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 140,00 Kč
    5 140,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 140,00 Kč
  • 04
    15 ml
    18×114 mm
    240 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 940,00 Kč
    5 940,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 940,00 Kč
Spare parts
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Vněj. Øxdélka
    Celková délka
    Dostupnost
    Price
  • 432-5048
    Pestle only, 1 ml
    Pestle only, 1 ml
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 4 300,00 Kč
    4 300,00 Kč
    1 * 2 KS
       4 300,00 Kč
  • 432-5049
    Mortar cylinder only, 1 ml
    Mortar cylinder only, 1 ml
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 5 540,00 Kč
    5 540,00 Kč
    1 * 2 KS
       5 540,00 Kč
  • 432-5050
    Pestle only, 3 ml
    Pestle only, 3 ml
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 4 300,00 Kč
    4 300,00 Kč
    1 * 2 KS
       4 300,00 Kč
  • 432-5051
    Mortar cylinder only, 3 ml
    Mortar cylinder only, 3 ml
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 5 540,00 Kč
    5 540,00 Kč
    1 * 2 KS
       5 540,00 Kč
  • 432-5052
    Pestle only, 5 ml
    Pestle only, 5 ml
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 4 580,00 Kč
    4 580,00 Kč
    1 * 2 KS
       4 580,00 Kč
  • 432-5053
    Mortar cylinder only, 5 ml
    Mortar cylinder only, 5 ml
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 5 580,00 Kč
    5 580,00 Kč
    1 * 2 KS
       5 580,00 Kč
  • 432-5054
    Pestle only, 15 ml
    Pestle only, 15 ml
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 5 220,00 Kč
    5 220,00 Kč
    1 * 2 KS
       5 220,00 Kč
  • 432-5055
    Mortar cylinder only, 15 ml
    Mortar cylinder only, 15 ml
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 6 340,00 Kč
    6 340,00 Kč
    1 * 2 KS
       6 340,00 Kč