Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
Neoprenové rukavice s výjimečnou pružností poskytují zvýšenou ochranu proti široké škále chemických látek. Rukavice jsou 100% odolné proti kapalinám, mají měkkou pružnou úpletovou podšívku beze švů v oblasti ruky, a navíc chrání předloktí.
- Vynikající pohyblivost a citlivost v oblasti prstů
- Vynikající přilnavost na mokrých a kluzkých materiálech
- Mimořádně pohodlné nošení; chrání ruku, absorbuje pot a chrání před odřením
- Bezpečnější manipulace a nižší únava rukou znamenají vyšší produktivitu.
Typické oblasti použití: Opravy a údržba zařízení; plnění, míchání a doplňování surovin; přečerpávání kapalin a pevných látek; nakládání a vykládání technologických zařízení; čištění pecí, destilačních vývěv, ventilů nebo potrubí a procesu krakování BTX.
Colour: Green
EN 374 (AKL), EN 388 (3121), Cat. III; AQL 1,0
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III
Specifications
- Catalog No:
- 112-3747
- 112-0266
- 112-2156
- 112-0267
- 112-2157
- 112-2158
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Typ manžety:
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Norma EN:
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX)