Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 87-900
Supplier: Ansell
New Product
Certificates
About this item
Robustní latexové/neoprenové rukavice s podšívkou z čisté bavlny a reliéfním povrchem ve tvaru kosočtverce.
- Spolehlivá ochrana proti široké škále chemických látek
- Vysoká odolnost vůči solím, detergentům a ketonům
- Vynikající přilnavost za mokra i za sucha
Pro chemický, elektronický a letecký průmysl.
Certifications: EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
Specifications
- Catalog No:
- 112-0305
- 112-0306
- ANSE87-900/7
- 112-0307
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Provedení:
- Honeycomb
- Typ manžety:
- Rovný
- Rovný
- Rovný
- Rovný
- Norma EN:
- EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
- EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
- EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
- EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421