ContactUsLinkComponent
Examination gloves, neoprene, Micro-Touch® Affinity™
undefined
Examination gloves, neoprene, Micro-Touch® Affinity™
  • Catalog No:
  • 112-1827
  • 112-1826
  • 112-1828
  • 112-1825
  • Obouruké/jednoruké:
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Provedení:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,110 mm
  • 0,110 mm
  • 0,110 mm
  • 0,110 mm
  • Tloušťka prstu:
  • 0,170 mm
  • 0,170 mm
  • 0,170 mm
  • 0,170 mm
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,130 mm
  • 0,130 mm
  • 0,130 mm
  • 0,130 mm
  • Norma EN:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
Frequently Bought Together