ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean Excell™
 :  Nitritex
undefined
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean Excell™
 :  Nitritex
  • Catalog No:
  • 112-1340
  • 112-1339
  • 112-1334
  • 112-1324
  • 112-1320
  • 112-1348
  • 112-1347
  • 112-1341
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Třída čistoty:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • 0,11 mm (4,33 mil)
  • Tloušťka prstu:
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • 0,17 mm (6,69 mil)
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • 0,14 mm (5,51 mil)
  • Norma EN:
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
  • EN 455, EN 374 Type B
Frequently Bought Together