Rukavice, latexové, Kimtech™ PFE
112-1769
- Velikost rukavic:XL
- Balené:90 /krabice
- Obouruké/jednoruké:Obouruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:Jednorázové
- Pudrované/nepudrované:Nepudrované
- Barva:Přírodní
- Délka:250 mm
- Sekvence:05
- Norma EN:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Typ manžety:Rolovaná
- Tloušťka prstu:0,16 mm
- Tloušťka drapáku:0,15 mm
- Tloušťka límce:0,12 mm
- Tažná síla:28 / 27 MPa
- Bal.:90
Vyrobené z PFE-latexu (vyroben z přírodního latexu), který je šetrný k pokožce a snižuje riziko dermatitidy, rukavice Kimtech™ jsou vhodné pro škálu nesterilních aplikací v laboratořích, zkušebních a výrobních prostředích.
- Vyrobené z přírodního latexu s nízkým rizikem dermatitidy
- Poskytují životně důležitou ochranu proti kontaminaci
- Zdrsnění po celém povrchu zajišťuje vynikající držení vlhkých i suchých předmětů
- Pravolevé a s manžetou s o-kroužkem pro vyšší pevnost a snazší nasazení a sundání
- Ochrana proti virům dle metody ISO 16604 B:2004
- Rychlost latexového proteinu <50 ug/g
Ideální pro použití v chemii, biochemii, mikrobiologii, virologii, přírodních vědách, biomedicínském výzkumu a forenzních vědách.
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,15 mm (palm), 0,16 mm (finger)
Colour: Natural
EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1.5
: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); Cat. III; AQL 1,5