Rukavice do čistých prostor, latexové, Kimtech™ G3
Catalog # 112-0533
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Velikost rukavic:XL
- Balené:10 sáčků, 100 v každém
- Obouruké/jednoruké:Obouruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:Jednorázové
- Pudrované/nepudrované:Nepudrované
- Barva:Přírodní
- Délka:300 mm
- Sekvence:04
- Norma EN:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Typ manžety:Rolovaná
- Třída čistoty:1/ISO 3
- Tloušťka prstu:0,22 mm
- Tloušťka drapáku:0,20 mm
- Tloušťka límce:0,15 mm
- Bal.:1.000
Specifications
About this item
Ambidextrous gloves with tapered, beaded cuffs for easy donning and better seal on garment.
- Non sterile, powder-free, textured finish
- Washed repeatedly in ultrapure deionised water to ensure consistent control of particles and extractables
- Exceptional wet/dry grip without compromising tactile sensitivity
Vhodné pro použití ve třídě 1, ISO 3, M1.5 čistých prostor.
Length: 300 mm
Thickness: 0,20 mm (palm)
Colour: Natural
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
Packaging: Dvojité balení z polyethylenových materiálů pro zajištění čistoty.