Rukavice do čistých prostor, latexové, sterilní, Kimtech™ G3
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Certifikáty
O tomto produktu
Tyto jednoruké rukavice s manžetou s o-kroužkem jsou speciálně myté pro dobrou kontrolovatelnost množství částic.
- Sterilní, bez pudru
- Nízké hladiny proteinů a endotoxinů
- Protiskluzový povrch s texturou poskytuje vynikající úchop za sucha/mokra bez změny hmatové citlivosti
- Manžeta zesílená kónickým o-kroužkem snižuje riziko shrnutí, usnadňuje nasazení a umožňuje lepší přilnutí k oděvům
- Sterilizována gama zářením
Vhodné pro použití ve třídě 1, ISO 3, M1.5 čistých prostor.
Length: 300 mm
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
Packaging: Každý pár je dvojitě zabalen v pouzdře uvnitř vaku, 20 vaků v sáčku, 10 sáčků v krabičce (200 párů).
Specifikace
- Catalog No:
- 112-0491
- 112-4830
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- Jednorázové
- Jednorázové
- Pudrované/nepudrované:
- Nepudrované
- Nepudrované
- Třída čistoty:
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- Typ manžety:
- Rolovaná
- Rolovaná
- Tloušťka límce:
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- Tloušťka prstu:
- 0,22 mm
- 0,22 mm
- Tloušťka drapáku:
- 0,20 mm
- 0,20 mm
- Norma EN:
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
Specifikace
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeKimberly-Clark Cleanroom Gloves
Produktová literatura
KIMBHC1370S_TDS_EN KIMBHC1380S_TDS_EN
Technický list
Frequently Bought Together