Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Imhoff cone, 1000 ml
Katalogové číslo 532-0099
Dodavatel:   VITLAB
Sedimentation cones, Imhoff type
Katalogové číslo 532-0099
Dodavatel:  VITLAB
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Imhoff cone, 1000 ml
Price
1 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
  • As transparent as glass
  • Easy draining via screw plug
Graduation: 0 to 2 ml:0,1/ 2 to 10 ml:0,5/ 10 to 40 ml:1/ 40 to 100 ml:2/ 100 to 1000 ml:10.
Specifikace
  • Popis:
    Imhoff cone, 1000 ml
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Holder for 2 cones, W×D×H: 300×150×294 mm
    Holder for 2 cones, W×D×H: 300×150×294 mm
    528-1199
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 530,00 Kč