Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtrační nálevka
Filtrační nálevka
02, 50 - 100 ml, Nerezová ocel, 47 - 50 mm
Katalogové číslo 516-8929
Filtrační nálevka
Katalogové číslo 516-8929
Filtrační nálevka
Filtrační nálevka
02, 50 - 100 ml, Nerezová ocel, 47 - 50 mm
Price
45 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Nerezová ocel, autoklávovatelná
Pro vakuovou filtraci, maximální chemická odolnost a snadná montáž.
Filtrační plocha: 9,6 cm²
Celkový Ø×L: 66×163 mm
Upozornení: Poznámka: nedoporučeno pro použití s těkavými kapalinami nebo velmi čistými palivy, protože by mohlo dojít k explozi ze statického výboje.
Specifikace
  • Kapacita:
    50 - 100 ml
  • Materiál:
    Nerezová ocel
  • Sekvence:
    02
  • Pro filtr Ø:
    47 - 50 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Funnel, 300 ml, no flask; replacement support screen for 4221-N
    Funnel, 300 ml, no flask; replacement support screen for 4221-N
    516-9190
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 170,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Fritted glass support base with sidearm
    Fritted glass support base with sidearm
    516-8922
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 12 730,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    516-7567
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 440,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7564
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 440,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7565
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 470,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-8923
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 100,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7566
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 11 950,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Aluminium clamp, anodised
    Aluminium clamp, anodised
    516-9194
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 570,00 Kč