Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem, Nalgene®
Funnels with short stem, Nalgene®
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Funnels with short stem, Nalgene®
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
Funnels with short stem, Nalgene®
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
LDPE, transparent.
  • Good chemical resistance
  • Include external ribs for better air evacuation and a suspension eye
  • Ideal for filtration with partial vacuum
With smooth internal walls. Very sturdy construction.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 221-0096
  • 221-0097
  • 221-0098
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Délka stonku
    Vnější Ø stonku
    Vnitř. Ø horní části
    Dostupnost
    Price
  • 72 mm
    12 mm
    101 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS
    1 * 2 KS - 1 060,00 Kč
    1 060,00 Kč
    1 * 2 KS
       1 060,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    221-0096
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact
  • 76 mm
    15 mm
    152 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 784,00 Kč
    784,00 Kč
    1 * 1 KS
       784,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    221-0097
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact
  • 117 mm
    23 mm
    248 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 540,00 Kč
    2 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 540,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    221-0098
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact