Orders LinkContactUsLinkComponent
Cover glass forceps
Cover glass forceps
160 mm
Katalogové číslo 100-0331
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Cover glass forceps
Katalogové číslo 100-0331
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Cover glass forceps
Cover glass forceps
160 mm
Přejít na:
Price
2 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and from 10 - 12% nickel)
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Specifikace
  • Délka:
    160 mm