Forceps, teethed
Dodavatel: HAMMACHER KARL
Přejít na:
O tomto produktu
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12 % nickel)
- Teethed, straight
- Resistant to corrosion
- Anti-magnetic
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12 % nickel)
- Teethed, straight
- Resistant to corrosion
- Anti-magnetic
Product Family Options
Informace o produktu
- DélkaDostupnostPrice