Forceps
Straight, blunt, Modrá, 130 mm
Katalogové číslo 232-0062
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, blue. Universal forceps for a wide range of applications.
- Autoclavable and sterilisable up to 180 °C
- Serrated for improved grip
- Cost-efficient
Specifikace
- Type:Straight, blunt
- Barva:Modrá
- Délka:130 mm