Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing forceps
Weighing forceps
Weighing forceps, 90 mm
Katalogové číslo 232-0061
Dodavatel:   BOCHEM
Weighing forceps
Katalogové číslo 232-0061
Dodavatel:  BOCHEM
Weighing forceps
Weighing forceps
Weighing forceps, 90 mm
Přejít na:
Price
279,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, antimagnetic, with plastic tips.
  • Ideal for picking up and handling precision weights
  • Max. temperature 145 °C
Specifikace
  • Popis:
    Weighing forceps
  • Délka:
    90 mm