Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
06, 1000 ml, 24/29, 0,40 ± ml
Katalogové číslo 612-3807
Dodavatel:   VITLAB
Volumetric flasks, class A
Katalogové číslo 612-3807
Dodavatel:  VITLAB
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
06, 1000 ml, 24/29, 0,40 ± ml
Přejít na:
Price
860,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, with PP stopper.
  • Individually calibrated ring mark
  • Imprinted lot number
  • Complete with certificate
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
Specifikace
  • NZ:
    24/29
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Sekvence:
    06
  • Tolerance:
    0,40 ± ml