Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, cylindrical, conical
Flasks, cylindrical, conical
Dodavatel:   SciLabware
Flasks, cylindrical, conical
Dodavatel:  SciLabware
Certifikáty
Flasks, cylindrical, conical
Flasks, cylindrical, conical
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Good thermal resistance
  • With labelling area
Ideal for fermentation and culture applications.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Výška
    Ø vněj.
    Hrdlo rozš. Ø
    Dostupnost
    Price
  • 01
    60 ml
    70 mm
    25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 27 090,00 Kč
    27 090,00 Kč
    1 * 50 KS
       27 090,00 Kč
  • 02
    125 ml
    97 mm
    30 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 598,00 Kč
    598,00 Kč
    1 * 1 KS
       598,00 Kč
  • 03
    250 ml
    130 mm
    34 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 38 820,00 Kč
    38 820,00 Kč
    1 * 50 KS
       38 820,00 Kč