Filtry ventilační, Vacushield™
01, 0,2 µm, 19,6 cm², 50 mm
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Přejít na:
Product Details & Documents
Chrání ventily a součástky pumpy proti poškození od kapalin. Chrání laboratorní personál od potencionálních biohazardů, vzduchu a kontaminantů na bázi aerosolů.
Hydrofobní membrána PTFE, PP kryt
Retence aerosolu: 99,97% 0,3 µm DOP částic při 32 L/min/100 cm²
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržePall Laboratory Acro® 50 Vent Devices with PTFE Membrane Pall Laboratory Laboratory Vent Filters SolVac® Filter Holder Datasheet
Produktová literatura
PALL4402_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Ø:50 mm
- Filtrační plocha:19,6 cm²
- Velikost pórů:0,2 µm
- Sekvence:01
- Cat. No.:514-4115
- Maximální tlak:1 bar
- Průtok vzduchu:8 L/min (0,2 bar)
- Maximální teplota:130 °C
- Vstup/výstup:pro hadičky Ø 6,4 - 12,7