Stříkačkové filtry, Acrodisc® DMSO-safe
Catalog # 514-4011
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
- Ø:25 mm
- Filtrační plocha:2,8 cm²
- Velikost pórů:0,20 µm
- Sterilita:Sterile
- Type:DMSO-Safe
- Maximální teplota:55 °C
- Sekvence:01
- Maximální provozní tlak:6,2 bar
- Objemový průtok vody:60 ml/min (2,1 bar)
- Bal.:50
Specifications
About this item
Pro roztoky obsahující dimethylsulfoxid (DMSO). Sterilizace médií používaných pro kryokonzervaci buněk.
Nylonová membráne, PP kryt, sterilní.