Jednoduchý držák filtru tlakové stříkačky
Katalogové číslo 516-8942
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifikace
- Pro Ø:25 mm
- Type:Easy pressure
- Kapacita:10 - 100 ml
- Sekvence:02
- Maximální provozní teplota:85 °C (in air), 66 °C (in water)
- Maximální provozní tlak:2,8 bar
- Rozměry:3,5×2,7 mm
- Filtrační plocha:3,7 cm²
- Přípojka pro příkon/výkon spojení:Female Luer/male slip Luer
- Bal.:6
Specifikace
O tomto produktu
Navržen pro filtraci částic malých objemů (10 až 100 ml) použitím stříkačky jako závěrečného filtru při filtraci plynů.
Delrin® (acetalová pryskyřice), tělo s podporou z nerezové oceli: o-kroužek Viton®.