Membránové diskové filtry
Catalog # 516-8912
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
- Ø:47 mm
- Velikost pórů:2,00 µm
- Type:Teflo
- Sekvence:04
- Velikost póru:2,00 µm
- Tloušťka:46 µm
- Typ:Teflo
- Průtok vzduchu:53 l/min/cm² (0,7 bar)
- Bal.:50
Specifications
About this item
Silné, chemicky odolné membrány pro monitoring vzduchu a vzorkování v agresivních prostředích.
- zajišťují gravimetrické stanovení malých hmostností
- ideální pro filtraci plynů a/nebo organických rozpouštědel
- podpůrné membrány nabízí větší trvanlivost pro nepřátelské testovací prostředí nebo monitoring kyselých aerosolů
Membrána Teflo: PTFE s podpůrným kroužkem PMP. Typická retence aerosolů: 1 a 2 µm: 99,99%; 3 µm: 99,79%.
Membrána TF (PTFE): PTFE na nosiči PP.
Typical aerosol retention: 0,5; 1 and 2 µm: 99,99%