Vzorkovací kapsle, Envirochek® a Envirochek® HV
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Certificates
About this item
Pro koncentraci a obnovu oocyst Cryptosporidia a cyst Giardia ze zdrojové nebo koncové vody. HV (vysokoobjemové) kapsle jsou navrženy pro vzorkování až 1000 litrů ošetřené vody a jsou validovány až na 50 litrů zdrojové vody.
Envirochek®: hydrofilní PES, Envirochek® HV: hydrofilní polyester; housing: PC.
HV (high volume) capsule is designed for sampling up to 1000 litres of treated water and is validated for up to 50 litres of source water.
Specifications
- Catalog No:
- 514-4087
- 514-4088
- 514-4089
- Ø×L:
- 61×216 mm
- 61×216 mm
- 61×216 mm
Specifications
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberPall Laboratory Microbiology QC Products
Product Literature
PALL12110_TDS_EN
Datasheet
Frequently Bought Together