ContactUsLinkComponent
Držák stříkačkových filtrů, Whatman™
Držák stříkačkových filtrů, Whatman™
  514-0020
Držák stříkačkových filtrů, Whatman™
  514-0020
  • Pro Ø:
    25 mm
  • Bal.:
    10
Polysulfon držák stříkačkových filtrů. Pro klarifikaci a sterilní filtraci kapalin a plynů pod tlakem.
Max. tlak: 7 bar
Max. temperature: 180 °C
Ø×H: 30×34 mm