Jednotky Acrodisc® s membránou Mustang® E
514-4235
- Ø:25 mm
- Housing material:PP
- Membrána:Mustang® E
- Velikost pórů:0,20 µm
- Sterilita:Sterile
- Maximální provozní tlak:5,5 bar
- Objemový průtok vody:1 - 4 ml/min
- Bal.:10
Odstranění endotoxínů z vody, pufrů, přírodních cukrů a některých biologických roztoků. Také pro přípravu plasmidů pro transfekci.
Sterilizovány gama zářením a baleny jednotlivě.
Flow rate: 1 to 4 ml/min