Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles, Munktell
Extraction thimbles, Munktell
33×80 mm
Katalogové číslo 537-4528
Dodavatel:   Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Katalogové číslo 537-4528
Dodavatel:  Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Extraction thimbles, Munktell
33×80 mm
Přejít na:
Price
2 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 KS
Product Details & Documents
Grade ET/401, cellulose.
Particulary suitable for the extraction of organic combinations out of reaction mixtures, food, natural substances, lacquer and binder analysis in paint colour, dust and tar determination in gases.
Max. Temperature: 120 °C
Specifikace
  • Vnitř. Ø×V:
    33×80 mm