Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-compartment dispenser
Multi-compartment dispenser
Multi-compartment dispenser, acrylic, Průhledná, 508×305×457 mm
Katalogové číslo 113-0032
Dodavatel:   AK
Multi-compartment dispenser
Katalogové číslo 113-0032
Dodavatel:  AK
Multi-compartment dispenser
Multi-compartment dispenser
Multi-compartment dispenser, acrylic, Průhledná, 508×305×457 mm
Přejít na:
Price
17 810,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Acrylic dispenser for the storage of gloves, caps, hairnets, beard covers, shoe covers.
  • One large and two small compartments
  • Easy loading
  • Top lid access
Specifikace
  • Barva:
    Průhledná
  • Popis:
    Multi-compartment dispenser, acrylic
  • Š×H×V:
    508×305×457 mm
  • Cat. No.:
    113-0032
  • Typ dávkovače:
    Floor-standing/wall-mountable
  • Materiál:
    Akryl
  • PPE type:
    Multi-use