Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for UVette®
Accessories for UVette®
04, Adapter for 20 mm path height
Katalogové číslo EPPE4099005.004
Dodavatel:   EPPENDORF
Accessories for UVette®
Katalogové číslo EPPE4099005.004
Dodavatel:  EPPENDORF
Accessories for UVette®
Accessories for UVette®
04, Adapter for 20 mm path height
Přejít na:
Price
1 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Adapter for 20 mm path height
  • Sekvence:
    04