ContactUsLinkComponent
Anion exchange HPLC columns, PRP-X500
Anion exchange HPLC columns, PRP-X500
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
Certifikáty
undefined
Anion exchange HPLC columns, PRP-X500
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
Specifikace
  • Catalog No:
  • 554-0254
  • 554-1315
  • 554-1242
  • 554-1327
  • Maximální tlak:
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • Rozsah pH:
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • Teplotní limit:
  • 5 - 60 °C (pH 1 - 7,9); 5 - 30 °C (pH 8 - 13)
  • 5 - 60 °C (pH 1 - 7,9); 5 - 30 °C (pH 8 - 13)
  • 5 - 60 °C (pH 1 - 7,9); 5 - 30 °C (pH 8 - 13)
  • 5 - 60 °C (pH 1 - 7,9); 5 - 30 °C (pH 8 - 13)
  • Kód USP:
  • L23
  • L23
  • L23
  • L23
Specifikace
Guard cartridge holder
Informace o produktu