ContactUsLinkComponent
Anion exchange HPLC columns, PRP-X100
Anion exchange HPLC columns, PRP-X100
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
Certificates
undefined
Anion exchange HPLC columns, PRP-X100
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-1263
  • 554-0241
  • 554-1261
  • 554-0400
  • 554-0476
  • 554-1496
  • 554-0297
  • 554-1495
  • 554-5701
  • 554-0478
  • 554-5699
  • 554-1255
  • 554-0238
  • 554-0237
  • 554-0246
  • 554-1256
  • 554-0204
  • 554-0210
  • 554-1498
  • 554-0198
  • 554-0228
  • 554-1226
  • 554-1497
  • 554-1225
  • 554-0205
  • 554-2533
  • Výměnná kapacita:
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • 0,19 meq/gm
  • Maximální tlak:
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • Rozsah pH:
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • Teplotní limit:
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
  • pH 1 - 7,9 (5 - 60 °C); pH 8 - 13 (5 - 30 °C)
Specifications
Guard cartridge holder
Product Information