ContactUsLinkComponent
Mobile phase filters
Katalogové číslo JOURJR-M3678-25
Dodavatel:  VICI JOUR RESEARCH
undefined
Mobile phase filters
Katalogové číslo JOURJR-M3678-25
Dodavatel:  VICI JOUR RESEARCH
Specifikace
  • Průtoková rychlost:
    100 ml/min
  • Porozita:
    25 µm
  • Popis:
    Mobile phase filter
  • Materiál:
    Nerezová ocel
  • Sekvence:
    05
  • Bal.:
    2
  • Pro zkumavky s vnějš. Ø:
    1/8" mm
Specifikace
O tomto produktu
These filters made from stainless steel 316L protect HPLC systems from small particles in the mobile phase.
  • Suitable for most solvents
  • Version for both analytical and preparative applications