ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Develosil® ODS-UG
HPLC columns, Develosil® ODS-UG
  554-7681
 :  HICHROM
HPLC columns, Develosil® ODS-UG
  554-7681
 :  HICHROM
  • Formát kolony:
    Analytical
  • Ø vnitř.:
    4,60 mm
  • Velikost částic:
    3 µm
  • Velikost pórů:
    140 Å
  • Délka:
    75 mm
  • Sekvence:
    01
  • S navazanou skupinou:
    Yes
  • Povrchová oblast:
    300 m²/g
  • Naplnění uhlíkem:
    18%
  • Fáze:
    C18
  • Bal.:
    1
Develosil® ODS-UG is the most stable column under alkaline conditions (pH 1 to 10).
  • Spherical porous silica