VWR®, Chrániče rukávů, LDPE/LLDPE
Dodavatel: VWR Collection
Certifikáty
O tomto produktu
Chrániče rukávů vyrobené z 65% LDPE a 35% LLDPE.
- Elastické manžety
- K dispozici dvě barvy
Ø×D: 200×400 mm
Specifikace
- Catalog No:
- 113-8256
- 113-8257
- Aplikace oblečení:
- Laboratory
- Laboratory