Orders LinkContactUsLinkComponent
Overalls, Mutex 2
Overalls, Mutex 2
Dodavatel:   HONEYWELL SAFETY
Overalls, Mutex 2
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Certifikáty
Overalls, Mutex 2
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Anti-static properties inside and out allow this garment to be worn even for activities subject to very stringent requirements (cleanroom production, micro-electronics, hygiene measures). The fleece with its special membrane makes the overall extremely water-repellent.
  • Water-repellent breathable membrane offers optimum comfort, even when worn for long periods
  • No seams on arms and shoulders for extra protection
  • With integrated placket over extra-long zip (820 mm)
  • Anti-static surface, inside and outside
  • Hood and elasticated wrists and ankles
Colour: White
Certifications: Type 5/6, EN 13034, EN 14126, EN 1149-1, Cat. III
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 113-1662
  • 113-1667
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • Aplikace oblečení:
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Hmotnost:
  • 69 g/m²
  • 69 g/m²
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Barva
    Velikost oblečení
    Dostupnost
    Price
  • 01
    Bílá
    S
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS
    1 * 25 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1662
    Antistatický
    +
    Aplikace oblečení
    Cleanroom|Laboratory
    Hmotnost
    69 g/m²
  • 06
    Bílá
    3XL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS
    1 * 25 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1667
    Antistatický
    +
    Aplikace oblečení
    Cleanroom|Laboratory
    Hmotnost
    69 g/m²